Learn More
Invitrogen™ Tarjetas iBind™ Flex
Tarjeta para su uso con el dispositivo de Western blot iBind™ Flex
Marca:  Invitrogen™ SLF2010
217.36 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15367238
  • 289.00€ / paquete de 10
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tarjeta con dorso de fibra de vidrio con papel de filtro aplicado en la base
  • 10 tarjetas por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 tarjetas
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Dispositivo iBind Flex Western
iBind Flex
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini por tarjeta
10 tarjetas
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Nitrocelulosa, PVDF
∼2,5 h
Tarjeta
Temperatura ambiente
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteIF081224-01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberSLF2010_LITL18 PROMO,SLF2010
Número de loteIF090125-01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberSLF2010_LITL18 PROMO,SLF2010
Número de loteIF091024-01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberSLF2010_LITL18 PROMO,SLF2010
Número de loteIF261224-01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberSLF2010_LITL18 PROMO,SLF2010
Número de loteIF161224-01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberSLF2010_LITL18 PROMO,SLF2010
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Tarjetas iBind™ Flex > Tarjeta iBind Flex