Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Mini Insert Replacement
Código de producto. 15401254
Click to view available options
Cantidad:
1 inserto
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15401254
Marca: Invitrogen™ SLF2002
Para utilizar con el dispositivo iBind™ Flex Western (SLF2000). Repuesto de inserto de minipocillo Invitrogen™ iBind™ Flex es un inserto de pocillo que personaliza el formato para procesar dos miniblots. Cuenta con dos pocillos en las filas uno y tres.
El sistema iBind™ Flex Western ofrece procesamiento automático de Western blot. Admite varios formatos de blots incluido medio, mini y tiras cortadas verticalmente mediante insertos de pocillos personalizados. Basado en la tecnología de flujo lateral secuencial (SLF), todos los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado durante la inmunodetección son automáticos. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) iBind™
Línea de productos iBind
Tipo Inserto de repuesto
Incluye Dos pocillos en las filas 1 y 3
Cantidad 1 inserto
Condiciones de envío Temperatura ambiente