Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBind™ Flex Western, detección por fluorescencia
El kit de inicio iBind Flex Western para detección por fluorescencia incluye un dispositivo iBind Flex Western, tarjetas iBind Flex y un kit de solución de detección por fluorescencia (FD) iBind Flex.
Marca: Invitrogen™ SLF2002S
1732.50 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El dispositivo iBind Flex Western es un pequeño dispositivo de sobremesa que automatiza el procesamiento de Western blot (inmunodetección). Aplica presión mecánica a una tarjeta iBind Flex para generar flujo lateral secuencial (SLF) de soluciones de inmunodetección para los pasos de bloqueo, de unión de anticuerpos y de lavado. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta iBind Flex permite un flujo homogéneo y consistente de las soluciones sobre la membrana, aumentando la interacción antígeno y el anticuerpo.
El dispositivo iBind Flex Western permite que todas las soluciones se preparen y se carguen en el dispositivo al inicio del procedimiento; todos los pasos siguientes se realizan automáticamente a través de la acción SLF, no requiere electricidad ni baterías. Los blots están listos para los pasos finales de detección en aproximadamente 2,5 horas.
El dispositivo iBind Flex Western incluye tres insertos de pocillos intercambiables por el usuario para procesar hasta un midiblot, dos miniblots o seis blots de tiras recortadas verticalmente cuando se utiliza con tarjetas iBind Flex y el kit de solución iBind Flex o el kit de solución de detección por fluorescencia (FD) iBind Flex para procesar un miniblot.
Especificaciones
Un dispositivo iBind Flex Western, 10 tarjetas iBind (almacenar a temperatura ambiente), un kit de solución de detección por fluorescencia (FD) iBind Flex (almacenar de 2 a 8 °C) | |
Fluorescente | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
∼2,5 h | |
Kit de inicio | |
Temperatura ambiente |
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
iBind | |
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
1 kit |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.