Learn More
Invitrogen™ Kit de soluciones iBind™
Para su uso con el dispositivo iBind Western
76.25€ - 246.00€
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Western |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Línea de productos | iBind |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17118198
|
Invitrogen™
SLF1020X4 |
Kit de soluciones |
246.00€
4 sets |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15150839
|
Invitrogen™
SLF1020 |
Kit de soluciones |
76.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
El dispositivo automatizado iBind Western realiza cada paso del flujo de trabajo del procesamiento Western, desde el bloqueo y el lavado hasta las incubaciones de anticuerpos. Las soluciones iBind actúan como soluciones de bloqueo, lavado y dilución en el proceso de inmunodetección iBind y se han optimizado para tener una viscosidad ideal. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF); luego, las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
- Soluciones optimizadas con la viscosidad ideal para el bloqueo, lavado y dilución de anticuerpos.
- Larga vida útil: permite almacenar el kit de soluciones iBind durante 12 meses a 4 °C.
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
- Aporta automatización y simplicidad al protocolo de Western.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente | |
Dispositivo iBind Western | |
iBind | |
10 reacciones de minimembrana |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Kit de soluciones |