Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Se trata de un dispositivo automatizado para el procesamiento de Western blot que realiza todos los pasos, desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones de anticuerpos, mediante un flujo lateral secuencial.
1148.00€ - 3450.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Capacidad | 1 minitransferencia |
Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15120839
|
Invitrogen™
SLF1000 |
Un dispositivo |
1148.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15180839
|
Invitrogen™
SLF10004PK |
4 dispositivos |
3450.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El flujo lateral secuencial (SLF) permite la liberación y el flujo de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa y en el momento adecuado. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF); luego, las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción entre el antígeno y el anticuerpo.
- Solución sencilla y automatizada.
- No precisa fuente de alimentación externa.
- Reproducibilidad superior sobre los métodos manuales tradicionales.
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
- Minimización del tiempo de manipulación.
- Altamente reproducible y compatible con todos los protocolos Western.
- Preparación rápida: listo para el paso de detección en 2,5 horas.
- Lleve a cabo la detección inmediatamente o espere hasta el día siguiente sin que ello afecte al rendimiento.
- Funciona exclusivamente con las tarjetas iBind y el kit de soluciones iBind (disponibles por separado) para procesar una minimembrana para inmunodetección.
- Proporciona comodidad automatizada y una reproducibilidad superior a los métodos manuales tradicionales.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Western blot
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
∼2,5 h | |
Dispositivo Western |
1 minitransferencia | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
iBind | |
1 minitransferencia |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.