missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBlot™ 2, de polifluoruro de vinilideno (PVDF)
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El kit de inicio iBlot 2, PVDF, incluye el dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 y pilas de transferencia iBlot 2 (PVDF): todo lo necesario para realizar una rápida transferencia seca de proteínas del gel a la membrana. El dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 realiza la inmunotransferencia (Western blot) de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de 7 minutos y sin necesidad de tampones líquidos.
- El sistema iBlot 2 es compatible con membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) y de nitrocelulosa y ofrece un rendimiento comparable al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en menos tiempo.
- El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 es una parte integral del sistema de transferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia.
- Transferencia de proteínas completa en 7 minutos o menos
- Alta sensibilidad de detección y transferencia uniforme
- Mayor reproducibilidad y fiabilidad de la inmunotransferencia
- Un sistema sencillo y fácil de usar con fuente de alimentación integrada
- Preprogramado con seis métodos de voltaje que permiten la transferencia mediante diferentes combinaciones de voltios y tiempo
- Capacidad para crear programas personalizados
- Notas de aplicación y tutoriales integrados
- Transfiera proteínas de geles de tamaño mini, midi y E-PAGE
- Se incorporan depósitos de iones de tampón a la matriz de gel de pilas de transferencia en lugar de depósitos de tampones o papeles empapados. La alta densidad de iones en la matriz de gel permite una rápida transferencia de proteínas. Durante la inmunotransferencia, el ánodo de cobre no genera gas oxígeno como resultado de la electrólisis del agua, lo que reduce la distorsión de inmunotransferencias (las técnicas convencionales de transferencia de proteínas, incluidas húmedas, semihúmedas y semisecas, utilizan electrodos inertes que generan oxígeno).
- Con el sistema de inmunotransferencia seca iBlot 2, el tiempo de transferencia se reduce debido a una menor distancia entre los electrodos, una intensidad del campo alta y una corriente alta.
- Resulta sencillo evitar las burbujas de aire atrapadas que con frecuencia se crean durante la preparación manual de las capas del sándwich de inmunotransferencia gracias a nuestro diseño único de eliminación de burbujas que potencia una transferencia completa y uniforme. Con el sistema iBlot 2 no es necesario preparar tampones, pretratar el gel ni limpiar después de la inmunotransferencia. El tiempo de preparación y funcionamiento total suele ser inferior a 10 minutos por inmunotransferencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Geles de acrilamida |
| Cantidad | 1 kit |
| Material | PVDF |
| Contenido y almacenamiento | • Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 • Pilas de transferencia iBlot 2, PVDF, tamaño normal (2 cajas, 20 pilas) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modo de transferencia | Seco |
| Línea de productos | iBlot2 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
