Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15286066
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15286066
Marca: Invitrogen™ IB24002
Pilas de consumibles con membranas de transferencia de PVDF integradas para la transferencia seca de proteínas
Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
  • Vida útil aumentada
  • Envase compacto y reducido
  • Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Características de la membrana de PVDF
  • Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
  • Mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa
  • Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
  • Capacidad de unión a proteínas: 240 μ/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex midi (u otros tipos de gel midi), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 pileup
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Línea de productos iBlot
Suficiente para 10 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium oxide, ethylene glycol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.