Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, PVDF, tamaño normal
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
- Vida útil aumentada
- Envase compacto y reducido
- Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Características de la membrana de PVDF
- Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
- Mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa
- Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
- Capacidad de unión a proteínas: 240 μ/cm2
- El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex midi (u otros tipos de gel midi), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 cm x 8 cm |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 10 transferencias |
| Mostrar más |