Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBlot™ 3, PVDF
El kit de inicio iBlot 3, PVDF, incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 y dos cajas de pilas de transferencia iBlot 3, midi, PVDF: todo lo necesario para realizar una rápida transferencia seca de proteínas del gel a la membrana.
4086.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Pilas de transferencia iBlot 3 |
Gel Compatibility | Tamaño mini o midi: Geles Bis-Tris, geles de tricina, geles de Tris-acetato y geles de Tris-glicina |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Mode of Transfer | Seco |
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17860924
|
Invitrogen™
IB31002S |
Un año de garantía estándar incluida |
4086.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El kit de inicio iBlot 3, PVDF, incluye el dispositivo de transferencia de geles iBlot 3 y pilas de transferencia iBlot 3, midi, PVDF: todo lo necesario para realizar una rápida transferencia en seco de proteínas del gel a la membrana.Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es un dispositivo de transferencia en seco que realiza la inmunotransferencia (western blotting) de forma eficaz y fiable en un plazo de tres minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 3 es compatible con membranas de nitrocelulosa y difluoruro de polivinilideno (PVDF) y ofrece un rendimiento comparable o mejor al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en una fracción del tiempo. El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es una parte integral del sistema de inmunotransferencia seca iBlot, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas consumibles de transferencia que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o fluoruro de polivinilideno [PVDF]).
Entre las funciones del dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 se incluyen:
• Transferencia completa de proteínas en tan solo tres minutos
• Alta sensibilidad de detección e, incluso, transferencia uniforme de proteínas
• Dos estaciones de transferencia controladas de forma independiente capaces de transferir hasta dos transferencias midi o cuatro mini
• Refrigeración ajustable integrada para garantizar una temperatura de transferencia constante
• Métodos de transferencia preprogramados optimizados para transferencias para intervalos moleculares amplios, bajos y altos
• Capacidad para crear programas personalizados
• Interfaz fácil de usar
Cómo funciona el sistema de inmunotransferencia en seco iBlot
Los depósitos de iones de tampón se incorporan en la matriz del gel de las pilas de transferencia en lugar de en depósitos de tampón o papeles impregnados. La alta densidad de iones en la matriz de gel permite una rápida transferencia de proteínas. Durante la inmunotransferencia, el ánodo de cobre no genera gas de oxígeno como resultado de la electrólisis del agua, lo que reduce la distorsión de inmunotransferencias (las técnicas convencionales de transferencia de proteínas, incluidas húmedas, semihúmedas y semisecas, utilizan electrodos inertes que generan oxígeno).
Con el sistema de inmunotransferencia seca iBlot, el tiempo de transferencia se reduce debido a una menor distancia entre los electrodos, una intensidad del campo alta y una corriente alta. Resulta sencillo evitar las burbujas de aire atrapadas que con frecuencia se crean durante la preparación manual de las capas del sándwich de inmunotransferencia gracias a nuestro diseño único de eliminación de burbujas que promueve una transferencia completa y uniforme. Con el sistema iBlot 3 no es necesario preparar tampones ni limpiar después de la inmunotransferencia. El tiempo de preparación y funcionamiento total suele ser inferior a 10 minutos por inmunotransferencia.
Especificaciones
Western Blot | |
Tamaño mini o midi: Geles Bis-Tris, geles de tricina, geles de Tris-acetato y geles de Tris-glicina | |
Seco | |
aproximadamente de 3 a 10 min | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Pilas de transferencia iBlot 3 | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
iBlot™ 3 | |
2 geles tamaño midi o 4 geles tamaño mini |