Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL750 Imaging System
Capture imágenes de western blot y de gel, y analice los datos de forma eficiente y sencilla con el sistema de adquisición de imágenes Invitrogen iBright CL750.
Marca: Invitrogen™ A44116
Detalles adicionales : Peso : 55.00000kg
Descripción
Capture imágenes de Western blot y de gel, y analice los datos de forma eficiente y sencilla con el sistema de adquisición de imágenes Invitrogen iBright CL750. Este sistema es compatible con aplicaciones de imágenes básicas asociadas con Western Blots quimioluminiscentes, así como geles de ácido nucleico teñidos con fluorescencia, geles de proteínas teñidos con fluorescencia y geles de proteínas teñidos colorimétricamente.
Para una mayor funcionalidad, también ofrecemos el sistema de adquisición de imágenes iBright CL1500 más potente (n.º de cat. A44114) y el sistema de adquisición de imágenes iBright FL1500 (n.º de cat. de cat. A44115). El sistema de adquisición de imágenes iBright CL1500 es compatible con las principales aplicaciones de adquisición de imágenes asociadas a los Western blots quimioluminiscentes y colorimétricos, así como a los geles de ácidos nucleicos teñidos con fluorescencia, los geles de proteínas teñidos con fluorescencia, los geles de proteínas con tinción colorimétrica y tinciones de membrana colorimétricas. El sistema de adquisición de imágenes iBright FL1500 cuenta con la misma capacidad de adquisición de imágenes que el sistema de adquisición de imágenes iBright CL1500, pero que también ofrece la función de adquisición de imágenes de Western blots por fluorescencia.
Características del sistema de adquisición de imágenes iBright CL750:
• Cámara CCD refrigerada de 9,1 mp: alta sensibilidad y rango dinámico para permitir la detección de diferencias sutiles en las muestras
• Tecnología de exposición inteligente: proporciona una rápida determinación del tiempo de exposición óptimo para ayudar a minimizar la necesidad de repetir las exposiciones para adquirir la señal deseada
• Imágenes de alto rango dinámico*: Smart Range HDR combina exposiciones cortas y largas optimizadas en una sola imagen HDR para capturar un rango dinámico lineal extendido y proporcionar datos no saturados de alta calidad para una cuantificación mejorada
• Interfaz sencilla: disposición clara de las funciones y características combinada con una pantalla táctil capacitiva de 12,1 pulgadas para una experiencia de imagen fluida
• Campo de visión de 22,5 × 18,0 cm: gran campo de visión para imágenes de alto rendimiento (imágenes de hasta cuatro transferencias mini o dos transferencias midi a la vez)
• Transiluminador basado en LED verdes: excite de forma eficaz los colorantes de ADN más populares, como el bromuro de etidio y los colorantes verdes SYBR, con una alternativa a los transiluminadores basados en UV
• Aplicaciones de imágenes ampliadas*: capture y analice colonias visibles, quimioluminiscentes o teñidas con fluorescencia en placas de cultivo celular de uno o varios pocillos utilizando los canales de imágenes optimizados y los flujos de trabajo de análisis integrados
• Conectividad flexible: exporte las imágenes capturadas mediante una conexión ethernet, Wi-Fi (con accesorio opcional), USB o directamente a nuestra plataforma basada en la nube Connect
• Varias opciones de análisis de imágenes: realice densitometría, cuantificación y normalización directamente con el software del instrumento, o para un análisis más profundo, utilice el software de análisis iBright (disponible en versiones de escritorio y en la nube)
*Algunas funciones están disponibles a través del firmware. Asegúrese de que el sistema esté ejecutando la versión de firmware más actualizada.
Especificaciones
Blot de adquisición de imágenes de muestras, juegos de filtros preinstalados, gafas de visualización Safe Imager, pantalla blanca para análisis de gel SDS-PAGE teñido, guía de inicio rápido de la adquisición de imágenes iBright | |
68 x 38 x 60 cm | |
50 kg (110 lb) | |
Temperatura ambiente | |
iBright™ |
MP 9,1 | |
Formatos de imagen: G2i (exclusivo), TIFF, JPG, PNG, PDF | |
22,5 cm x 18,0 cm (An x P) | |
Adquisición de imágenes de Western blot por quimioluminiscencia, adquisición de imágenes de geles de ADN, adquisición de imágenes de geles de proteínas | |
Sistema de obtención de imágenes |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.