Learn More
Invitrogen™ iBright™ FL1500 Imaging System
Capture imágenes y analice los datos de geles e inmunotransferencia (western blot) de manera eficaz y sencilla con el sistema de adquisición de imágenes Invitrogen iBright FL1500. Este instrumento de alto rendimiento mejora la experiencia de adquisición de imágenes a través de un potente hardware, tecnologías automatizadas avanzadas y una interfaz fácil de usar para investigadores de todos los niveles de experiencia.
Marca: Invitrogen™ A44115
Descripción
El sistema de imagen iBright FL1500 es compatible con las principales aplicaciones de adquisición de imágenes de western blot por fluorescencia, quimioluminiscencia y colorimetría, además de geles de ácido nucleico con tinción fluorescente, geles de proteínas con tinción fluorescente, geles de proteínas con tinción colorimétrica y tinciones de membrana colorimétricas. También ofrecemos el sistema de adquisición de imágenes iBright CL1500, que cuenta con la misma capacidad de adquisición de imágenes que el sistema de adquisición de imágenes iBright FL1500, pero sin la función de adquisición de imágenes de western blot por fluorescencia.
Características del sistema de adquisición de imágenes iBright FL1500:
- Cámara CCD refrigerada de 9,1 MP: alta sensibilidad y rango dinámico que facilitan la detección de diferencias sutiles en las muestras.
- Cinco canales de fluorescencia: multiplexado y captura de hasta cuatro proteínas en un solo blot para experimentos más significativos y representativos
- Tecnología Smart Exposure: proporciona una determinación rápida del tiempo de exposición óptimo para minimizar la necesidad de repetir las exposiciones para adquirir la señal deseada.
- Interfaz sencilla: disposición clara de las funciones y las características combinada con una pantalla táctil capacitiva de 12,1 in para una experiencia de adquisición de imágenes sencilla.
- Funciones automatizadas avanzadas: la rotación automática de las muestras y las funciones de ampliación y enfoque automáticos ayudan a optimizar la captura de imágenes.
- Campo de visión de 22,5 x 18,0 cm: amplio campo de visión para la adquisición de imágenes de alto rendimiento (imagen de hasta cuatro miniblots o dos midiblots a la vez).
- Transiluminador integrado basado en LED verde: excite de manera eficaz los colorantes de ADN más conocidos, como el bromuro de etidio y los colorantes Invitrogen SYBR Green, con una alternativa a los transiluminadores basados en UV.
- Conectividad flexible: exporte las imágenes capturadas mediante conexión Ethernet, Wi-Fi (con un accesorio opcional), USB o directamente mediante Connect (plataforma basada en la nube).
- Varias opciones de análisis de imágenes: realice densitometría, cuantificación y normalización directamente mediante el software integrado en el instrumento o, para un análisis más exhaustivo, utilice el software de análisis iBright (disponible tanto en versión de escritorio como basada en la nube).
Especificaciones
Sistema de adquisición de imágenes iBright™ FL1500 | |
MP 9,1 | |
Formatos de imagen: G2i (exclusivo), TIFF, JPG, PNG, PDF | |
22,5 cm x 18 cm (An x P) | |
Adquisición de imágenes de Western blot por quimioluminiscencia, adquisición de imágenes de geles de ADN, adquisición de imágenes de Western blot por fluorescencia, adquisición de imágenes en gel de proteínas | |
Sistema de obtención de imágenes |
Blot de adquisición de imágenes de muestras, juegos de filtros preinstalados, gafas de visualización Safe Imager, pantalla blanca para análisis de gel SDS-PAGE teñido, guía de inicio rápido de la adquisición de imágenes iBright | |
68 x 38 x 60 cm | |
50 kg (110 lb) | |
Temperatura ambiente | |
iBright™ | |
1 system |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.