Learn More
Ibuprofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El ibuprofeno (ácido 2-4-isobutilfenil-propanoico) es un AINE común que reduce la liberación de pirógenos y la inflamación
- El ibuprofeno es una mezcla racémica que consiste en un enantiómero R y un enantiómero S. Se propone que el último sea el agente de acción más fuerte
- Es un derivado del ácido propiónico, un ácido graso saturado de cadena corta unido al etanol
- El ibuprofeno inhibe las ciclooxigenasas y reduce la formación de prostaglandinas, lo que a su vez inhibe la fiebre y el dolor
Aplicaciones
- El ibuprofeno reduce la inflamación local y sistémica. Es adecuado para su uso in vitro o in vivo para el estudio de mecanismos generales o específicos
- Está diseñado para aplicaciones bioquímicas sensibles como la HPLC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | Ibuprofen |
Punto de fusión | 75.0°C to 78.0°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 157.0°C (4.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH |
Cantidad | 10 g |
Índice Merck | 15,4919 |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Ibuprofen
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.