Learn More
Ibuprofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15853855
compliance-icons
Ibuprofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15853855
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15853855
Marca: Thermo Scientific Acros 258610010
Solicitar formato a granel o personalizado
El ibuprofeno, ácido 2-4-isobutilfenil-propanoico, con n.º de CAS-15687-27-1, es una forma de laboratorio del medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que se puede obtener sin receta.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ibuprofeno (ácido 2-4-isobutilfenil-propanoico) es un AINE común que reduce la liberación de pirógenos y la inflamación
  • El ibuprofeno es una mezcla racémica que consiste en un enantiómero R y un enantiómero S. Se propone que el último sea el agente de acción más fuerte
  • Es un derivado del ácido propiónico, un ácido graso saturado de cadena corta unido al etanol
  • El ibuprofeno inhibe las ciclooxigenasas y reduce la formación de prostaglandinas, lo que a su vez inhibe la fiebre y el dolor
Aplicaciones
  • El ibuprofeno reduce la inflamación local y sistémica. Es adecuado para su uso in vitro o in vivo para el estudio de mecanismos generales o específicos
  • Está diseñado para aplicaciones bioquímicas sensibles como la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00010393
Clave InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
Punto de fusión 75°C to 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Cantidad 1 g
Sinónimo α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.27
Porcentaje de pureza 98.5% min.
Forma física Polvo cristalino blanco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0396819 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number258610500,258610100,258610010
Número de loteA0406854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number258610500,258610100,258610010
Número de loteA0414576 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/06/2022 Catalog Number258610500,258610100,258610010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ibuprofen
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ibuprofen
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ibuprofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >