Learn More
Sampling Systems™ Perforador de Hielo
Fabricado con dientes de corte afilados, lo que permite que el dispositivo sea adecuado para su uso en productos congelados como carnes. El Perforador de Hielo Sampling Systems™ es un tomamuestras robusto y eficaz ideal para el muestreo de hielo y productos cerosos.
Marca: Sampling Systems™ 6005A-500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para hielo, cera y otros materiales similares
- Acero inoxidable 316
- Gire el tomamuestras a medida que se introduce en el producto
- El borde afilado cortará en el producto y la muestra se depositará en el tubo
- Empuje la varilla de descarga hacia abajo por la perforadora para hielo para retirarla la muestra
Especificaciones
Perforador de Hielo | |
Esterilizable en autoclave | |
500 x 25 mm | |
25 mm |
Acero inoxidable (316) | |
Hielo, cera y otros materiales similares | |
500 mm |
Título del producto
Sampling Systems™ Perforador de Hielo > Longitud (métrico): 500 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido