Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Helado
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción de acero inoxidable 316L
- Tubos de ensayo de plástico transparente
- Diseñado para desmontarse fácilmente para la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Tomamuestras de Helado |
| Incluye | Tomamuestras y un tubo de ensayo |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |