Learn More
Scotsman™ Máquina de hielo en escamas
Descripción
- Reserva de almacenamiento 25 a 141 kg
- Construcción
- Carrocería de acero inoxidable 304
- Cuba de polietileno alimentario
- Salida de hielo con control del nivel por célula infraroja
- Tecnología
- Tarjeta electrónica con control de las funciones
- Máquina de almacenamiento independiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máquina de hielo en escamas |