Learn More
Memmert™ Incubador de CO2 ICO
Ideal para la incubación con CO2, la biosíntesis y la incubación celular en el laboratorio.
Marca:  Memmert™ ICO50
4913.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15516425
  • 5960.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estériles, seguros y fiables: estas tres palabras describen el incubador de CO2 Memmert ICO para uso industrial.
  • Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
  • Intervalo de ajuste de temperatura: de +18 °C a + +50 °C
  • Intervalos de ajuste de CO2: Del 0 al 20 %
  • Intervalos de ajuste de humedad: De 40 a 97 % HR (con opción K7)
  • Intervalos de ajuste de O2: Del 1 al 20 % (con opción T6)
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
  • Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
  • La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
  • Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los intervalos de temperatura ajustables individualmente, CO2, O2 o humedad
  • ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales, incluso durante un fallo de alimentación
  • Registro de temperatura conforme a la FDA y a prueba de fallos, CO2, humedad O2, datos de tiempo de puertas abiertas
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Especificaciones
Especificaciones
Óptica y acústica
TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Acero inoxidable
Sensor de IR
1
Del 40 al 97%
Incubadora CO2
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
521 x 559 x 791 mm
55 kg
115/230 V
15 kg
56 L
Del 0 al 20%
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Del 1 al 20%
De 18 °C a 50 °C
60 min
Acero inoxidable perforado
330 x 400 x 425 mm
74 kg
115/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios