Descripción
Estériles, seguros y fiables: estas tres palabras describen el incubador de CO2 Memmert ICO para uso industrial.
- Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
- Intervalo de ajuste de temperatura: de +18 °C a + +50 °C
- Intervalos de ajuste de CO2: Del 0 al 20 %
- Intervalos de ajuste de humedad: De 40 a 97 % HR (con opción K7)
- Intervalos de ajuste de O2: Del 1 al 20 % (con opción T6)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
- Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
- La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
- Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los intervalos de temperatura ajustables individualmente, CO2, O2 o humedad
- ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales, incluso durante un fallo de alimentación
- Registro de temperatura conforme a la FDA y a prueba de fallos, CO2, humedad O2, datos de tiempo de puertas abiertas
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Especificaciones
Óptica y acústica | |
TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
2 | |
Del 40 al 97% | |
Incubadora CO2 | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
591 x 719 x 1066 mm | |
90 kg | |
115/230 V |
15 kg | |
156 L | |
Del 0 al 20% | |
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc | |
Del 1 al 20% | |
De 18 °C a 50 °C | |
60 min | |
Acero inoxidable perforado | |
400 x 560 x 700 mm | |
116 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |