Learn More
Memmert™ Incubador de CO2 ICO
Código de producto. 15682244 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
56 L
107 L
156 L
241 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15682244
Marca: Memmert™ ICO105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para incubación con CO2, biosintesis e incubación celular en el laboratorio.
Estériles, seguros y fiables: estas tres palabras describen el incubador de CO2 Memmert ICO para uso industrial.
  • Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
  • Intervalo de ajuste de temperatura: de +18 °C a + +50 °C
  • Intervalos de ajuste de CO2: Del 0 al 20 %
  • Intervalos de ajuste de humedad: De 40 a 97 % HR (con opción K7)
  • Intervalos de ajuste de O2: Del 1 al 20 % (con opción T6)
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
  • Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
  • La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
  • Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los intervalos de temperatura ajustables individualmente, CO2, O2 o humedad
  • ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales, incluso durante un fallo de alimentación
  • Registro de temperatura conforme a la FDA y a prueba de fallos, CO2, humedad O2, datos de tiempo de puertas abiertas
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Specifications
Tipos de alarma Óptica y acústica
Capacidad del estante (métrico) 15 kg
Tipo de controlador TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Capacidad (métrico) 107 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
N.º de estantes 2
Control de oxígeno Del 1 al 20%
Humedad relativa Del 40 al 97%
Intervalo de temperatura (métrico) De 18 °C a 50 °C
Tipo Incubadora CO2
Tiempo de desinfección 60 min
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Material del estante Acero inoxidable perforado
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 560 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 591 x 719 x 846 mm
Peso con embalaje (métrico) 100 kg
Peso (métrico) 75 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.