Learn More
Patrón de calibración 2A para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep CLMS-2A
Detalles adicionales : Peso : 0.12831kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Un frasco de solución multielemento 2A y un frasco de mercurio (Hg).
Descripción
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Nota: El paquete de 2 se compone de un frasco de solución multielemento 2A y un frasco de mercurio (Hg). (El mercurio se suministra como una solución separada debido a la incompatibilidad con otros elementos).analito | Concentración |
---|---|
Ag | 10 μg/ml |
Al | 10 μg/ml |
As | 10 μg/ml |
Ba | 10 μg/ml |
Be | 10 μg/ml |
Ca | 10 μg/ml |
Cd | 10 μg/ml |
Co | 10 μg/ml |
Cr | 10 μg/ml |
Cs | 10 μg/ml |
Cu | 10 μg/ml |
Fe | 10 μg/ml |
Ga | 10 μg/ml |
K | 10 μg/ml |
Li | 10 μg/ml |
Mg | 10 μg/ml |
Mn | 10 μg/ml |
Na | 10 μg/ml |
Ni | 10 μg/ml |
Pb | 10 μg/ml |
Rb | 10 μg/ml |
Se | 10 μg/ml |
Sr | 10 μg/ml |
Tl | 10 μg/ml |
U | 10 μg/ml |
V | 10 μg/ml |
Zn | 10 μg/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Multi-Element Solution 2A | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
10 mg/l |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Trazas ICP/ICP-MS | |
5% HNO3 |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.