Learn More
Solución estándar de comprobación de memoria de ICP-MS B para 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AP
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11400281
  • 689.43€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M
500 mL
UN3264
1.0 g/mL
Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
MFCD00803323
Specpure™
Líquido