Learn More
Solución estándar de ajuste de ICP-MS para 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040482.AE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
ICP-MS Tuning Standard solution for 6020 CLP-M | |
100 mL | |
UN3264 | |
Líquido |
Matrix: 2% HNO3 | |
MFCD00240453 | |
Specpure™ |