missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Idalopirdine Hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Idalopirdine Hydrochloride (Lu AE58054 Hydrochloride) is a potent and selective 5-HT6 receptor antagonist with a Ki of 0.83 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Idalopirdine Hydrochloride |
| CAS | 467458-02-2 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H20ClF5N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Lu AE58054 Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.49 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (4.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | FC1=CC(NC=C2CCNCC3=CC(OCC(F)(F)C(F)F)=CC=C3)=C2C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 434.83 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido