Learn More
STEMCELL Technologies IDE2
Activin/BMP/TGF-β pathway activator
187.65€ - 243.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17120082
|
STEMCELL Technologies
72522 |
1 mg |
187.65€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17130082
|
STEMCELL Technologies
72524 |
5 mg |
243.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Inducer of definitive endoderm 2 (IDE2) induces differentiation of mouse or human pluripotent stem cells (PSCs) by activating SMAD2 phosphorylation and NODAL expression (Borowiak et al.) At EC50 = 223nM, SOX17 expression was induced in mouse ES cells
- Induces definitive endoderm from mouse or human ES cells in the absence of Activin A, NODAL, or feeder cells (Borowiak et al.)
Especificaciones
1136466-93-7 | |
C12H20N2O3 | |
≥98% |