Learn More
Thermo Scientific™ Kit IDEIA™ para neuroborreliosis de Lyme mediante inmunoensayo enzimático
Descripción
Detecte los anticuerpos IgG e IgM humanos contra Borrelia burgdorferi en el diagnóstico de la neuroborreliosis de Lyme con este inmunoensayo enzimático.
Detecte los anticuerpos IgG e IgM humanos producidos intratecalmente frente Borrelia burgdorferi con el kit IDEIA™ para neurorreliosis de Lyme Thermo Scientific™. El inmunoensayo enzimático está diseñado para ofrecer una rápida detección de los anticuerpos IgG e IgM humanos producidos intratecalmente contra Borrelia burgdorferi sensu lato como ayuda para el diagnóstico de la neurorreliosis de Lyme.
La borreliosis de Lyme es una infección multisistémica causada por la espiroqueta transmitida por garrapatas Borrelia burgdorferi sensu lato. La implicación del sistema nervioso, o neuroborreliosis, es una manifestación habitual y grave de la borreliosis de Lyme. La neuroborreliosis aparece en aproximadamente el 10 % de los pacientes que no han recibido tratamiento contra la lesión de la fase primaria. Para la neuroborreliosis se precisa una prueba diagnóstica sensible y fiable porque existe una serie de enfermedades con síntomas similares y porque la neuroborreliosis, a diferencia de estas enfermedades, responde al tratamiento con antibióticos.
Use el kit para neuroborreliosis de Lyme IDEIA para el diagnóstico diferencial de la neuroborreliosis de Lyme de entre otras posibles causas con síntomas similares.
- Sencillo: los concentrados y reactivos líquidos listos para su uso facilitan la implementación y la realización de los ensayos.
- Sensibilidad y especificidad excelentes: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
- Resultados de fácil lectura
En el ensayo, se utiliza como antígeno el flagelo nativo purificado de la cepa DK1 de B. afzelii. El flagelo es altamente inmunogénico, genera una respuesta inmune temprana, intensa y persistente1,2 , y es el principal antígeno para la respuesta de producción intratecal de anticuerpos3,4. Comparado con el antígeno del ensayo convencional que se basa en extractos celulares completos de la espiroqueta, el antígeno flagelar nativo purificado mejora la sensibilidad y especificidad diagnóstica de los ensayos serológicos de la neuroborreliosis de Lyme5,6. Además, el uso del flagelo como antígeno del ensayo es adecuado en todas las áreas geográficas, ya que el flagelo no muestra ninguna variación importante entre cepas de B. burgdorferi.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Inmunoensayo enzimático contra neuroborreliosis de Lyme IDEIA™ |
| Analitos detectables | Anticuerpos IgG e IgM contra Borrelia burgdorferi |
| Tipo | Kit de pruebas Borrelia |
| Incluye | placa de microtitulación, diluyente de muestras, tampón de lavado control positivo de IgG, control negativo de IgM, flagelo conjugado, tampón de reconstitución, complejo de peroxidasa, sustrato TMB, solución de parada, folleto de instrucciones |
| Cantidad | 48 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.