Learn More
SI Analytics™ IDS Electrode pH-E A 157 IDS
A 157 IDS pH combination electrode for use in technical, pharmacy, biology, biotechnology, medicine and microbiology applications.
Marca: SI Analytics™ 285100080
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Microelectrode
- Glass shaft
- Pt junction
- Electrolyte KCl 3 mol/l
- Silamid™ reference
- Temperature sensor NTC 30 kOhm
- Cylindrical membrane
- A-Glass
- 1.5 m fixed cable with digital plug
- Length 200 (70/130) mm, 12/5 mm dia.
- -5 to +100°C
- 0 to 14 pH
Especificaciones
Pt junction, 1.5 m fixed cable with digital plug | |
De 0 a 14 | |
Technical, pharmacy, biology, biotechnology, medicine and microbiology | |
200 (70/130) mm | |
12/5 mm |
Eje de vidrio | |
-5°C a +100°C | |
A 157 | |
1.5 m fixed cable |
Título del producto
SI Analytics™ IDS Electrode pH-E A 157 IDS > Technical, pharmacy, biology, biotechnology, medicine and microbiology
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido