Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IFN gamma canina
Kit de ELISA tipo sándwich
694.00€ - 4970.00€
Especificaciones
Número de acceso | P42161 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,102-25 ng/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474873
|
Invitrogen™
ECIFNG |
96 pruebas |
694.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17824050
|
Invitrogen™
ECIFNGX10 |
10 × 96 pruebas |
4970.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17114819
|
Invitrogen™
ECIFNGX5 |
5 x 96 pruebas |
2785.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ELISA de Inteferon gamma canino (Dog IFNγ) cuantifica Dog IFNγ en suero canino, plasma o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Dog IFNγ natural y recombinante.
Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich en fase sólida para IFNγ canino está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Especificaciones
P42161 | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
403801 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
IFN-GIFN-gamma | |
1 h 20 min |
0,102-25 ng/ml | |
Biotina | |
Citocinas y receptores | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta IFN-gamma canina, no se ha observado reactividad cruzada con IFN-gamma recombinante de humano, ratón, rata, rata algodonera, felina, porcina, equina o bovina. | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFN-G,IFN-gamma | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Canina | |
4 h 45 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.