missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Antibody (IGHD/6818R), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200004358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18628684 20 μg 20 microgramos
18694854 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18628684

Marca: Novus Biologicals NBP32066220ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IGHD/6818R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 1mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human IgD protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.