missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para IGF-2 de ratón

Código de producto. 18517824
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18517824

Marca: Invitrogen™ EMIGF2X10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA del factor de crecimiento semejante a la insulina 2 de ratón (IGF-2 ms) cuantifica el IGF-2 ms en medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IGF-2 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IGF-2 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

La familia de genes de la insulina, compuesta de insulina, relaxina y factores de crecimiento similares a la insulina I y II (IGF-I e IGF-II), representa un grupo de polipéptidos estructuralmente relacionados cuyas funciones biológicas han divergido. Los IGF, o somatomedinas, constituyen una clase de polipéptidos que tienen un papel clave en el crecimiento mamífero preadolescente. Los IGF-I y -II son reguladores críticos de la proliferación y diferenciación celular. La mayoría de las propiedades que promueven el crecimiento de ambos ligandos están mediadas por el receptor IGF-I (IGF-IR). Los IGF- I y -II, respectivamente conocidos como somatomedina C y somatomedina A, son polipéptidos de cadena única que comparten una homología de secuencia de aminoácidos de aproximadamente un 47 % con insulina. La expresión de IGF-I está regulada por la hormona del crecimiento y media el crecimiento postnatal, mientras que la de IGF-II es inducida por el lactógeno placentario durante el desarrollo prenatal. El IGF-II es un factor de crecimiento fetal, influenciado por el lactógeno placentario y expresado abundantemente por trofoblastos placentarios. Las variantes del gen de la proteína 1 de unión a IGF-II e IGF (IGFBP1) están asociadas con cambios metabólicos inducidos por la sobrealimentación. El gen humano IGF-II se asigna al cromosoma 11p15.5 y codifica una proteína de 180 aminoácidos que es la precursora de IGF-II.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09535
Intervalo del ensayo 2.3 to 150 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 1500 pg/mL
Intervalo de calibración 1500 pg/mL to 150 ng/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Growth Factors & Receptors
Tipo de muestra Supernatant
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el IGF-II de ratón (para cultivo celular).
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16002
Símbolo de gen AL033362,Igf-2,Igf-II,M6pr,Mpr,Peg2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AL033362, Igf-2, Igf-II, M6pr, Mpr, Peg2
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado