missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF1 Monoclonal Antibody (OTI3A6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014092
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17595793 30 μL 30 microlitros
17575793 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17595793

Marca: Origene Technologies TA805792S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IGF1 Monoclonal antibody specifically detects IGF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno IGF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica VRK1
N.º de referencia del gen Q99986
Alias de gen C730016P09Rik; class 1 insulin-like growth factor I preproprotein; class 2 insulin-like growth factor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin growth factor-1; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 1; insulin-like growth factor 1; insulin-like growth factor 1 (somatomedin C); insulin-like growth factor I; insulin-like growth factor I (somatomedin C); insulin-like growth factor IB; mechano growth factor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulin-like growth factor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-230 of human VRK1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.