Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IgG1 humana
Código de producto. 17185469
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17185469
Marca: Invitrogen™ EHIGG1X5
ELISA
The Human Immunoglobulin G1 (Hu IgG1) ELISA quantitates Hu IgG1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IgG1. Principle of the method The Human IgG1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El isotipo de un anticuerpo primario y la aplicación en la que se está utilizando pueden dar lugar a la tinción de fondo. El ruido de fondo del anticuerpo primario puede ser causado por la unión a los receptores Fc en las células objetivo; por interacciones no específicas con proteínas celulares, carbohidratos y lípidos, o por autofluorescencia celular. Los anticuerpos de control de isotipo pueden actuar como controles negativos para ayudar a diferenciar la señal de fondo no específica de la señal de anticuerpo específica porque no tienen especificidad relevante para un antígeno diana. Si bien los controles de isotipo se usan con mayor frecuencia en citometría de flujo, son útiles en otras aplicaciones como la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), la inmunohistoquímica y los cambios de geles. Los controles de isotipo deben coincidir con las especies de anticuerpos primarios y el isotipo para poder determinar con precisión el nivel de tinción específica del anticuerpo. Si se utilizan anticuerpos primarios marcados directamente, el control de isotipo funciona mejor si se conjuga con la misma etiqueta que el anticuerpo de prueba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 0,05 ng/ml a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg/ml
Intervalo de calibración De 0,05 ng/ml a 40 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Detecte IgG1 humana. No se ha encontrado reactividad cruzada con IgG2, IgG3, IgG4, IgM, IgA, IgD y IgE
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vías relacionadas con biomarcadores
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min