Learn More
IgM Antibody (DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18410812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18410812 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18410812
Marca: Novus Biologicals NBP2346010.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5 to 1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 to 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 to 1 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Heavy chain of human IgM
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ