missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy KRT16
Kit de IHC listo para su uso
Marca: Proteintech KHC0142-50T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KHC0142 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de KRT16 (citoqueratina 16). El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.Especificaciones
Monoclonal | |
50 pruebas | |
Ratón | |
|
Humano, Ratón, Rata | |
Inmunohistoquímica (IHC) | |
Todos los reactivos se almacenan de 2 °C a 8 °C. El kit es estable durante 6 meses a partir de la fecha de recepción. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido