missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy METTL1

Kit de IHC listo para su uso

Marca:  Proteintech KHC0144-50T

Código de producto. 17650207

  • 389.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

KHC0144 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de METTL1. El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Especificaciones

Especificaciones

Policlonal
50 pruebas
Rabbit
  • Tampón de recuperación de antígenos (100 ml, 50 x)
  • Tampón de lavado (100 ml x2, 20 x)
  • Tampón de bloqueo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo primario policlonal de conejo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo secundario polímero-HRP de cabra anticonejo (5 ml, RTU)
  • Componente A de cromógeno (0,2 ml, RTU)
  • Componente B de cromógeno (4 ml, RTU)
  • Potenciador de señal (5 ml, RTU)
  • Reactivo de contratinción (5 ml, RTU)
  • Medios de montaje (5 ml, RTU)
  • Hoja de datos (1 copia)
  • Manual (1 copia)
Humano, Ratón, Rata
Inmunohistoquímica (IHC)
Todos los reactivos se almacenan de 2 °C a 8 °C. El kit es estable durante 6 meses a partir de la fecha de recepción.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado