missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy SPARC

Kit de IHC listo para su uso

Brand:  Proteintech KHC0123-50T

Product Code. 17640187

  • 389.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

KHC0123 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de SPARC. El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Specifications

Specifications

Monoclonal
50 pruebas
Ratón
  • Tampón de recuperación de antígenos (100 ml, 50 x)
  • Tampón de lavado (100 ml x2, 20 x)
  • Tampón de bloqueo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo primario policlonal de conejo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo secundario polímero-HRP de cabra antiratón (5 ml, RTU)
  • Componente A de cromógeno (0,2 ml, RTU)
  • Componente B de cromógeno (4 ml, RTU)
  • Potenciador de señal (5 ml, RTU)
  • Reactivo de contratinción (5 ml, RTU)
  • Medios de montaje (5 ml, RTU)
  • Hoja de datos (1 copia)
  • Manual (1 copia)
Humano, Ratón
Inmunohistoquímica (IHC)
Todos los reactivos se almacenan de 2 °C a 8 °C. El kit es estable durante 6 meses a partir de la fecha de recepción.
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.