Learn More
Termómetro de contacto electrónico ETS-D5
Código de producto. 10555243 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10555243 De -50 °C a +450 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10555243
Marca: IKA 0003378000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza un perfecto control de la temperatura sin superar la temperatura establecida, incluso en el caso de calentamiento rápido. El termómetro electrónico de contacto IKA™ ETS-D5 incluye tres modos de funcionamiento patentados para garantizar un ajuste óptimo a su método de trabajo.
Para su uso con todos los agitadores magnéticos con conectores para termómetro de contacto conforme con DIN 12878, clase 2 (por ejemplo, IKA, Heidolph y Corning con adaptador AD-C1). Garantiza un perfecto control de la temperatura sin superar la temperatura establecida, incluso en el caso de calentamiento rápido.
Características
  • Control de PID ajustable
  • Función de reinicio
  • Sensor de acero inoxidable, H-62
Tres modos de alarma:
  • R: Apto para trabajar con parámetros variables (de - 50 °C a 450 °C); temperatura de seguridad ajustable:
  • B: Apto para funcionamiento en serie en condiciones uniformes
  • C: Apto para un funcionamiento sin supervisión
Especificaciones
  • Intervalo de temperatura: de - 50 °C a + 450 °C
  • Resolución: 0,01K
  • Exactitud de medición ± 0,2 K + tolerancia PT1000 (DIN IEC 751 clase A)
  • Precisión de control de calor: ± 0,1 K
  • Precisión de control con sensor: ± 0,5 K
  • Profundidad de inmersión: 200 mm
  • W × D × H: 82 × 22 × 83 mm (sin sensor)
  • Peso: 0,2kg
  • Tiempo ON permitido: 100 %
  • Temperatura ambiente admitida: 0 °C a 60 °C
  • Humedad relativa admitida: 80 %
  • Clase de protección según DIN EN 60529: IP 54
  • Tensión: De 8 a 16 V
Todos los valores se toman de la memoria. Esto garantiza la protección perfecta contra el ajuste incorrecto accidental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529, IP 54
Fondo (métrico) 22 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 82 x 83 mm
Altura (métrico) 83 mm
Resolución 0,1 K (temperatura)
Peso (métrico) 0,2 kg
Tipo de producto Termómetro con contacto
Temperatura máxima 450 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +450 °C
Para utilizar con (equipo) Agitadores magnéticos
Exactitud ±2 + tolerancia del PT10000 (temperatura) 0,5 ± K (control del calor con medio)
Immersion Length 200 mm
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 82 mm