Descripción
- Para 54 tubos Eppendorf
- VG 3.31 acoplamiento del tubo de ensayo (para VG 3.3)
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 54 tubos Eppendorf |
| Tipo de producto | Conexión para tubos de ensayo |
| Para utilizar con (equipo) | Modelo VG 3.3, 54 tubos Eppendorf (funcionamiento continuo) |