Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ ESIL1BX5
Descripción
The Porcine Interleukin 1 beta (IL-1β) ELISA quantitates Porc IL-1β in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-1β. Principle of the method The Porcine IL-1β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
Especificaciones
P26889 | |
6 pg/mL | |
Kit de ELISA para IL-1 beta, 96 ensayos, especies de cerdo/porcino, alias del gen IL1B, familia de proteínas de citoquinas y receptores; el par de anticuerpos ELISA de tipo sándwich detecta la IL-1 beta porcina, para análisis y ensayos de proteínas, temperatura de almacenamiento entre 2 °C y 8 °C | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL1B | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
IL1B | |
1 h 20 min |
De 8,23 pg/ml a 6000 pg/ml | |
De 6 pg/ml a 6000 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Citocinas y receptores | |
El par de anticuerpos ELISA tipo sándwich detecta la IL-1 beta porcina. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
397122 | |
< 12% | |
1 placa de tiras de 96 pocillos recubiertos previamente de IL-1 beta porcina, 2 viales estándar de IL-1 beta porcina recombinante liofilizado, 20 tampones de lavado de 25 ml, 2 viales de reactivo de anticuerpo biotinilado, 200 ul de reactivo de estreptavidina-HRP, 12 ml sustrato TMB y solución de parada, contenido: | |
5 x 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Porcino | |
4 h 45 min |