Learn More
IL-10 Rat anti-Human, APC, Clone: JES3-19F1, BD
Rat Monoclonal Antibody
278.00€ - 615.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-10 |
---|---|
Clon | JES3-19F1 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15891579
|
BD Biosciences
562036 |
25 μg |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15817858
|
BD Biosciences
554707 |
0.1 mg |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The JES3-19F1 antibody reacts with human interleukin-10 (IL-10). The immunogen used to generate the JES3-19F1 hybridoma was recombinant human IL-10 expressed in COS cells. This is a neutralizing antibody. This antibody also reacts with viral IL-10.
Especificaciones
IL-10 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human, Virus | |
Recombinant Human IL-10 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
JES3-19F1 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.