Learn More
Invitrogen™ IL-1RA Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMIL1RN
Descripción
The Mouse Interleukin-1 RA (Ms IL-1RA/IL-1RN) ELISA quantitates Ms IL-1RA in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-1RA. Principle of the method The Mouse IL-1RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El antagonista del receptor de interleucina 1 (ILRA) es una proteína relacionada con la familia de la IL-1 basada en sus similitudes en la secuencia de aminoácidos con la IL-1 beta y la IL-1 alfa, similitudes en la estructura génica y localización génica colectiva. El gen humano contiene cuatro exones y mapas al cromosoma 2q13-14. IL-1 RA se une al receptor de IL-1 y bloquea la acción de IL-1 mediante la inhibición competitiva. A diferencia de IL-1, la unión de IL-1RA no inicia eventos de señalización. La secreción de IL-1 RA está mediada por una secuencia de señal clásica, mientras que ni IL-1 alfa ni IL-1 beta poseen tal secuencia. La falta de homología entre IL-1 RA e IL-1 alfa o IL-1 beta cerca del extremo N puede proporcionar una explicación para las diferencias biosintéticas y funcionales entre IL-1RA y las dos proteínas IL-1. La producción de IL-1RA es estimulada por muchas sustancias, incluyendo IgG adherente, citoquinas, y componentes bacterianos o virales. La IL-1RA es una importante proteína antiinflamatoria natural que cuando falta o solo está disponible en cantidades inadecuadas desempeña un papel clave en varias condiciones patológicas como artritis reumatoide, colitis, osteomielitis, periostitis y pustulosis.
Especificaciones
P25085 | |
2 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
16181 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
2,74-2000 pg/ml | |
De 2 pg/mL a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
F630041P17Rik,IL-1ra | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
RP23-218B17.2, F630041P17Rik, IL-1ra | |
1 h 20 min |