missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-2 Rat, Biotin, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-2 |
---|---|
Clon | JES6-5H4 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902538
|
EnquireBio
QAB80-B-25ug |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15992528
|
EnquireBio
QAB80-B-100ug |
100 μg |
263.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
IL-2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16183 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
JES6-5H4 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_032392 | |
Il2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |