Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para IL-6 porcina
Sandwich ELISA Kit
718.00€ - 2690.00€
Especificaciones
Número de acceso | P26893 |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 45 pg |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Conjugado | Biotina |
Método de detección | Colorimétrico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15445403
|
Invitrogen™
ESIL6 |
96 pruebas |
718.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17145979
|
Invitrogen™
ESIL6X5 |
5 x 96 pruebas |
2690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Porcine Interleukin 6 (IL-6) ELISA quantitates Porc IL-6 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-6. Principle of the method The Porcine IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Especificaciones
P26893 | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Citocinas y receptores | |
Este par de anticuerpos de ELISA detecta la IL-6 de porcino. | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL6 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
45 pg | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
399500 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Placa(s) recubierta(s) previamente, estándar o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustrato(s) y solución de parada | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Porcino | |
4 h 45 min |