Descripción
- Un tubo con una mezcla de enzimas que realizan la limpieza de las reacciones secuenciales y PCR.
- Solo se necesita un paso de pipeteo para preparar su reacción.
- Protocolo rápido de 30 minutos sin necesidad de utilizar las manos.
- Recuperación del producto de PCR del 100 %
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Compatibles con automatización
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tecnología de limpieza de PCR enzimática con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina combinadas en un tubo, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTPs. Para la máxima comodidad viene en un solo tubo. |
| Isolation Technology | Tecnología de limpieza de PCR enzimática |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminar primers y dNTP no incorporados |
| N.º de reacciones | 100 |
| Tipo de producto | Illustra ExoProStar 1 paso |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Tiempo de prueba | 30min |
| Producción | Recuperación del producto de PCR del 100 % |