Learn More
Cytiva GenomiPhi HY DNA Amplification Kit
Highly efficient and representative whole-genome amplification yielding 40 to 50μg from nanogram amounts of DNA sample
Marca: Cytiva 25-6600-20
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN λ de control
Descripción
- El material inicial puede ser ADN purificado o lisados celulares no purificados
- El protocolo simple proporciona ADN típico de 40 hasta 50 μg, longitudes promedio > 10 kb
- Menos tiempo de intervención en comparación con los métodos tradicionales de aislamiento
- Amplificación representativa de todo el genoma
- Protocolo fácilmente automatizable con gran reproducibilidad
- ADN de alta calidad para CGH de matriz, genotipado de alto rendimiento, archivo de ADN, PCR, digestión de enzimas de restricción, hibridación y clonación
- Contiene todos los componentes necesarios para la preparación del ADN genómico por amplificación isotérmica del desplazamiento de la cadena
Especificaciones
Guarde el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. | |
Amplificación de ADN genómico | |
100 | |
> 10 kb |
El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi HY proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 40 a 50 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. | |
2,25 ml de tampón de muestras, 2,25 ml de tampón de reacción, 250 μl de mezcla de enzimas, 20 ml de ADN de control (lambda) | |
Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi HY | |
4 h |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction