Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN GenomiPhi V2
Código de producto. 10628505 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10628505 100 reacciones 100 PCS
10471645 25 reacciones 25 reacciones
10309494 500 reacciones 500 reacciones
3 options
Código de producto. 10628505
Marca: Cytiva 25660031
Includes
Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN de control Lambda (10 ng/μl)
Amplifique genomas completos con alta eficiencia y representación. El kit de amplificación de ADN Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 proporciona una amplificación genómica completa con producciones de 4 a 7 μg.
  • El material inicial puede ser ADN purificado o lisados celulares no purificados
  • El protocolo simple proporciona producciones típicas de 4 a 7 μg de ADN y longitudes medias de producto > 10 kb
  • Menos tiempo de intervención en comparación con los métodos tradicionales de aislamiento
  • Amplificación representativa de todo el genoma
  • Protocolo fácilmente automatizable con gran reproducibilidad
  • ADN de alta calidad para CGH de matriz, genotipado de alto rendimiento, archivo de ADN, PCR, digestión de enzimas de restricción, hibridación y clonación
  • Contiene todos los componentes necesarios para la preparación del ADN genómico por amplificación isotérmica del desplazamiento de la cadena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a -70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a -20 °C. Descongele los componentes en hielo y manténgalos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación.
Descripción El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi V2 proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 4 a 7 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos.
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de ADN genómico
Incluye 0,9 ml de tampón de muestras, 0,9 ml de tampón de reacción, 100 μl de mezcla de enzimas, 20 μl de ADN de control (lambda)
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de producto Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi V2
Tamaño > 10 kb
Tiempo de prueba 1,5-2 h
Nombre del producto
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 100 reactions
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-1.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 1.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.