Learn More
Cytiva Kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra™ GFX™
Código de producto. 10536295 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
250 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 RXN
250 RXN
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10536295 100 preparaciones 100 RXN
10218134 250 preparaciones 250 RXN
2 options
Código de producto. 10536295
Marca: Cytiva 28903470
Includes
Columnas GFX; tubos de recogida; frascos con codificación cromática de tampón de captura; tampón de lavado; dos tampones de elución: Tris-HCl y agua estéril
Purifique y concentre productos de PCR o fragmentos de ADN con un tamaño de 50 bp a 10 kb. El kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR Cytiva Life Sciences™ Illustra™ GFX™ se puede utilizar para purificar ADN a partir de volúmenes de reacción de hasta 100 μl o secciones de gel de agarosa de hasta 900 mg.
Las recuperaciones normales van del 60 al 80 % para fragmentos de ADN en gel de agarosa hasta el 95 % para productos de PCR a partir de la solución.
  • Método de purificación rápido y fácil de usar con menos de 10 minutos de tiempo de manipulación.
  • Volumen de elución flexible de 10 hasta 50 μl para diferentes necesidades de concentración de ADN
  • Diseño de columna mejorado con mayor volumen máximo capaz de contener hasta 800 μl de volumen de líquido (950 μl sin tapón)
  • El ADN de excepcional pureza (hasta el 99,5 %) está listo para uso directo en secuenciación, PCR, etiquetado, digestión de enzimas de restricción y clonación.
  • Indicador de color visual añadido al tampón de captura para garantizar el pH óptimo de máxima unión de ADN y recuperación.
  • El kit combina un versátil tampón caotrópico con una matriz de fibra de vidrio sujeta en una columna de centrifugación para la purificación de ADN de gel de agarosa y solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diseñado para la purificación y concentración rápidas de productos de PCR o fragmentos de ADN con un tamaño de 50 bp a 10 kb. Este kit se puede utilizar para purificar el ADN a partir de volúmenes de reacción de 100 μl o cortes de gel de agarosa de hasta 900 mg.
Tipo de muestra Cortes de gel de agarosa, Soluciones de ADN, Reacciones enzimáticas, Mezclas de PCR
Formulación Tris HCl y agua estéril
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y concentración de fragmentos de ADN (de 50 bp a 10 kb) para mezclas de PCR, bandas de gel de agarosa que contienen ADN, digestiones de restricción y modificaciones de ADN basadas en enzimas
Incluye Columnas GFX™, tubos de recogida, frascos con codificación cromática de tampón de captura, tampón de lavado, dos tampones de elución
N.º de reacciones 100 preparaciones
Tipo de producto Kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra GFX
Volumen de muestra 50 bp-10 kb
Producción PCR 10 μl volumen de elución-65 %, PCR 50 μl volumen de elución-82 %, 300 mg de agarosa, 10 μl volumen de elución-57 %, 300 mg de agarosa 50 μl volumen de elución-91 %
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.