Learn More
Cytiva Kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR GFX
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra GFX está diseñado para la purificación rápida y la concentración de productos de PCR o fragmentos de ADN que varían en tamaño de 50 bp a 10 kb. Este kit se puede utilizar para purificar ADN a partir de volúmenes de reacción de hasta 100μl o cortes de gel de agarosa de hasta 900 mg. El kit combina un tampón caotrópico versátil con una matriz de fibra de vidrio apoyada en una columna de centrifugación para la purificación de ADN tanto de solución como de gel de agarosa. Las recuperaciones normales van del 60 al 80 % para fragmentos de ADN en gel de agarosa hasta el 95 % para productos de PCR a partir de la solución. La pureza del ADN es excepcional; se elimina el 99,5 % de los contaminantes. El kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra GFX contiene los siguientes componentes en cantidades suficientes: Columnas GFX, tubos de recogida, frascos codificados por colores de tampón de captura, tampón de lavado y dos tampones de elución (Tris-HCl y agua estéril), y un folleto de instrucciones.
- Para el aislamiento y concentración de fragmentos de ADN (de 50 bp a 40 kb) de mezclas de PCR, bandas de gel de agarosa que contienen ADN, modificaciones de ADN basadas en enzimas y digestiones con enzimas de restricción.
- Método rápido y fácil de usar con menos de 10 minutos de tiempo de manipulación.
- Volumen de elución flexible de 10 a 50μl para diferentes necesidades de concentración de ADN.
- Diseño de columna mejorado con mayor volumen máximo capaz de contener hasta 800μl de volumen de líquido (950μl sin tapón).
- El ADN de excepcional pureza está listo para uso directo en secuenciación, PCR, etiquetado, digestión con enzimas de restricción y clonación.
- La adición de un indicador de color visual al tampón de captura garantiza el pH óptimo para la máxima unión de ADN y la recuperación.
- Se proporcionan dos opciones de tampón de elución para adaptarse a las aplicaciones posteriores.
- Tapones codificados con colores para facilitar su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diseñado para la purificación y concentración rápidas de productos de PCR o fragmentos de ADN con un tamaño de 50 bp a 10 kb. Este kit se puede utilizar para purificar el ADN a partir de volúmenes de reacción de 100 μl o cortes de gel de agarosa de hasta 900 mg. |
| Tipo de muestra | Cortes de gel de agarosa, Soluciones de ADN, Reacciones enzimáticas, Mezclas de PCR |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación y concentración rápidas de productos de PCR o fragmentos de ADN con un tamaño de 50 bp a 10 kb |
| Tipo de producto | Kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra GFX, 10 purificaciones |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Volumen de muestra | 50 bp-10 kb |
| Producción | PCR 10 μl volumen de elución-65 %, PCR 50 μl volumen de elución-82 %, 300 mg de agarosa, 10 μl volumen de elución-57 %, 300 mg de agarosa 50 μl volumen de elución-91 % |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .