Learn More
Cytiva Columnas MicroSpin™ G-25
Se utiliza para la purificación rápida de ADN de >10 pares de bases de longitud en una amplia gama de aplicaciones. Las columnas Cytiva Life Sciences™ llustra™ MicroSpin™ G-25 son ideales para la desalinización, el intercambio de tampones y la eliminación de nucleótidos no incorporados a partir de oligonucleótidos con extremo etiquetado.
Marca: Cytiva 27-5325-01
248.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
- En la cromatografía de columna de centrifugación, permita el intercambio/desalinización rápida de tampones de productos de PCR y otros ADN en volúmenes de 10 a 100μL.
- Proporcione una purificación rápida de los oligonucleótidos recién sintetizados en 100 a 150μL de solución de desprotección
- Entre otras aplicaciones se incluye la desalinización/intercambio de tampón de ADN y la eliminación de radionucleidos no incorporados a partir de oligonucleótidos con extremo etiquetado en volúmenes de 10 a 100μL
- Se necesitan menos de cuatro minutos desde la aplicación de la muestra hasta la recogida de producto purificado
- Probado en ensayos de nickasa, exonucleasa monocatenaria y bicatenaria y RNasa
Desalinización/intercambio de tampón de ADN, eliminación de radionucleidos no incorporados a partir de oligonucleótidos con extremo etiquetado en volúmenes de 10 a 100μL
Información de órdenes
Convenientemente preembalado con grado de ADN Sephadex™ G-25 preequilibrado en agua destilada que contiene 0,05 % de biocida Kathon™ CG/ICP
Especificaciones
Desalinización/intercambio de tampón de ADN, eliminación de radionucleidos no incorporados a partir de oligonucleótidos con extremo etiquetado en volúmenes de 10 a 100 μl | |
Columna | |
50/Paq. |