Learn More
Cytiva Columnas MicroSpin™ S-200 HR
Para la purificación rápida de fragmentos de ADN monocatenarios o bicatenarios etiquetados de ≥ 50 bases en longitud en un volumen de 25 a 100 μl usando cromatografía de columna de centrifugación
Marca: Cytiva 27-5120-01
285.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Preempaquetado con medio Sephacryl™ S-200 HR preequilibrado en tampón TE
- Porcentaje de recuperación de muestras: > 80%
- Probado en ensayos de nickasa, exonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ARNasa
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Purificación rápida de fragmentos de ADN monocatenarios o bicatenarios etiquetados de < 50 bases en longitud en un volumen de 25 a 100 μl usando cromatografía de columna de centrifugación | |
Columna | |
Unidad |