Learn More
Cytiva Columnas MicroSpin™ S-400 HR
Se utilizan para una purificación rápida de productos de PCR (> 200 bp) de cebadores sin incorporar (< 32-mero) y nucleótidos. Las columnas de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ illustra™ MicroSpin™ S-400 utilizan la cromatografía de columnas de centrifugación para ofrecer resultados rápidos.
Brand: Cytiva 27-5140-01
292.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Se adapta 25 a 50 μl para la limpieza posterior a la PCR antes de la clonación o a una segunda reacción de amplificación; 25 a 100 μl para todas las demás aplicaciones
- Listo para su uso: requiere < 4 minutos desde la aplicación de la muestra hasta la recogida del producto purificado
- Preempaquetado con medio Sephacryl™ S-400 HR preequilibrado en tampón TE
- Porcentaje de recuperación de muestras: > 80%
- Probado en ensayos de nickasa, exonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ARNasa
Specifications
Columna de centrifugación | |
Purificación rápida de productos de PCR (> 200 bp) de primers no incorporados (< 32-mer) y nucleótidos mediante cromatografía de columnas de centrifugación | |
Columna | |
Unidad |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction